2,6-Dibromo-4-chlorophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR350143-1G
APOSOR350143-1GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR350143-1G
2,6-Dibromo-4-chlorophenol
2,6-Dibromo-4-chlorophenol
Formule: C₆H₃Br₂ClO
MW: 286,348 g/mol
Point de fusion: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00029751
Numéro CAS: 5324-13-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité