trans-4-Ethylcyclohexanecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR350166-100G
APOSOR350166-100GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR350166-100G
trans-4-Ethylcyclohexanecarboxylic acid
trans-4-Ethylcyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₉H₁₆O₂
MW: 156,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076323
Numéro CAS: 6833-47-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité