Mecarbinate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 5-Hydroxy-1,2-dimethylindole-3-carboxylate, 5-Hydroxy-1,2-dimethylindole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
OR350169-5G
APOSOR350169-5GEA 125 EUR InStock
APOSOR350169-5G
Mecarbinate
Mecarbinate
Formule: C₁₃H₁₅NO₃
MW: 233,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00451373
Numéro CAS: 15574-49-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité