Ethyl-4-methylpyrrole-2-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-Methyl-2-pyrrolecarboxylate
OR350171-1G
APOSOR350171-1GEA 154 EUR InStock
APOSOR350171-1G
Ethyl-4-methylpyrrole-2-carboxylate 95%
Ethyl-4-methylpyrrole-2-carboxylate
Formule: C₈H₁₁NO₂
MW: 153,1800 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191668
Numéro CAS: 40611-85-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité