Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pipéridine-3-ol

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR350185-100G
APOSOR350185-100GEA 119 EUR InStock
APOSOR350185-100G
Pipéridine-3-ol
Pipéridine-3-ol


Formule: C₅H₁₁NO
Point d'ébullition: 67…69 °C
Point de fusion: 56…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014591
Numéro CAS: 6859-99-0
ONU: 3263
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité