Hexadecyl 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Hexadecyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid Hexadecyl ester
OR350187-25G
APOSOR350187-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR350187-25G
Hexadecyl 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate 98%
Hexadecyl 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
Formule: C₃₁H₅₄O₃
MW: 474,77 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00180757
Numéro CAS: 67845-93-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité