2-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR350194-1G
APOSOR350194-1GEA 224 EUR InStock
APOSOR350194-1G
2-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)acetic acid
2-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)acetic acid
Formule: C₉H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10698203
Numéro CAS: 1912-42-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité