Alcool 3-hydroxy-4-méthoxybenzylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxy-4-(hydroxymethyl)anisole, 5-(Hydroxymethyl)-2-methoxyphenol, (3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)methanol
OR350196-100G
APOSOR350196-100GEA 115 EUR InStock
APOSOR350196-100G
Alcool 3-hydroxy-4-méthoxybenzylique
Alcool 3-hydroxy-4-méthoxybenzylique
Formule: C₈H₁₀O₃
MW: 154,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004644
Numéro CAS: 4383-06-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité