Cyclohexanecarboxylate de méthyle > 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR350217-25G
APOSOR350217-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR350217-25G
Cyclohexanecarboxylate de méthyle > 98%
Cyclohexanecarboxylate de méthyle
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,2 g/mol
Point d'ébullition: 183 °C
Densité: 0.98 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001458
Numéro CAS: 4630-82-4
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité