3,5-Dihydroxytoluène monohydraté
Fournisseur: Apollo Scientific
OR350224-100G
APOSOR350224-100GEA 210 EUR InStock
APOSOR350224-100G
3,5-Dihydroxytoluène monohydraté
3,5-Dihydroxytoluène monohydraté
Formule: C₇H₈O₂·1H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149092
Numéro CAS: 6153-39-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité