Methyl-6-bromo-2-naphthoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 6-bromo-2-naphthoate
OR350229-100G
APOSOR350229-100GEA 241 EUR InStock
APOSOR350229-100G
Methyl-6-bromo-2-naphthoate
Methyl-6-bromo-2-naphthoate
Formule: C₁₂H₉BrO₂
MW: 265,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100408
Numéro CAS: 33626-98-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité