2,5-Dihydroxybenzoate de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Gentisic acid methyl ester, Methyl 2,5-dihydroxybenzoate, 2,5-Dihydroxybenzoic acid methyl ester
OR350235-100G
APOSOR350235-100GEA 71.2 EUR InStock
APOSOR350235-100G
2,5-Dihydroxybenzoate de méthyle
2,5-Dihydroxybenzoate de méthyle
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016464
Numéro CAS: 2150-46-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité