3,4-Dihydroxybenzoate de méthyle
Attention
Synonyms: 3,4-Dihydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 3,4-dihydroxybenzoate
OR350236-100G
APOSOR350236-100G
3,4-Dihydroxybenzoate de méthyle
3,4-Dihydroxybenzoate de méthyle
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Point de fusion: 134…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016437
Numéro CAS: 2150-43-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité