1-Méthyl-2-pipéridineméthanol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR350237-100G
APOSOR350237-100GEA 108 EUR InStock
APOSOR350237-100G
1-Méthyl-2-pipéridineméthanol
1-Méthyl-2-pipéridineméthanol
Formule: C₇H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006494
Numéro CAS: 20845-34-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité