(3-Méthoxy-4-méthylphényl)acétonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methoxy-4-methylphenylacetonitrile
OR350248-5G
APOSOR350248-5GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR350248-5G
(3-Méthoxy-4-méthylphényl)acétonitrile
(3-Méthoxy-4-méthylphényl)acétonitrile
Formule: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,2004 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060309
Numéro CAS: 64829-31-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité