Methyl 6-methylpyrazine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR350256-1G
APOSOR350256-1GEA 126 EUR InStock
APOSOR350256-1G
Methyl 6-methylpyrazine-2-carboxylate
Methyl 6-methylpyrazine-2-carboxylate
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,151 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08705757
Numéro CAS: 41110-38-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité