2-Méthyldihydro-3(2H)-thiophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Dihydro-2-methyl-3(2H)-thiophenone, 2-Methyl-3-oxotetrahydrothiophene
OR350261-25G
APOSOR350261-25GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR350261-25G
2-Méthyldihydro-3(2H)-thiophénone
2-Méthyldihydro-3(2H)-thiophénone
Formule: C₅H₈OS
MW: 116,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078280
Numéro CAS: 13679-85-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité