p-Tolylacétonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: P-Toluylacetonitrile, 4-Methylbenzyl cyanide, (4-Methylphenyl)acetonitrile
OR350270-100G
APOSOR350270-100GEA 77 EUR InStock
APOSOR350270-100G
p-Tolylacétonitrile
p-Tolylacétonitrile
Formule: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001922
Numéro CAS: 2947-61-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité