Methyl-3-(2-bromophenyl)propionate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2-Bromophenyl)propionic Acid Methyl Ester, Methyl 3-(2-bromophenyl)propanoate
OR350280-25G
APOSOR350280-25GEA 115 EUR InStock
APOSOR350280-25G
Methyl-3-(2-bromophenyl)propionate
Methyl-3-(2-bromophenyl)propionate
Formule: C₁₀H₁₁BrO₂
MW: 243,10 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953149
Numéro CAS: 66191-86-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité