Morpholine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Morpholinecarboxylic Acid
OR350283-1G
APOSOR350283-1GEA 197 EUR InStock
APOSOR350283-1G
Morpholine-2-carboxylic acid
Morpholine-2-carboxylic acid
Formule: C₅H₉NO₃
MW: 131,1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788074
Numéro CAS: 300582-83-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité