N-Carbobenzoxy-L-methionine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Carbobenzyloxy-L-methionine, Z-Met-OH, N-Cbz-L-methionine, Cbz-Met-OH
OR350299-100G
APOSOR350299-100GEA 115 EUR InStock
APOSOR350299-100G
N-Carbobenzoxy-L-methionine
N-Carbobenzoxy-L-methionine
Formule: C₁₃H₁₇NO₄S
MW: 283,34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065124
Numéro CAS: 1152-62-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité