N-Carbobenzoxy-β-alanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Carbobenzyloxy-beta-alanine
OR350305-100G
APOSOR350305-100GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR350305-100G
N-Carbobenzoxy-β-alanine
N-Carbobenzoxy-beta-alanine
Formule: C₁₁H₁₃NO₄
MW: 223,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037292
Numéro CAS: 2304-94-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité