3-Pipéridineméthanol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR350315-100G
APOSOR350315-100GEA 115 EUR InStock
APOSOR350315-100G
3-Pipéridineméthanol
3-Pipéridineméthanol
Formule: C₆H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005997
Numéro CAS: 4606-65-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité