Acide 1,3-phénylenediacetique
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2'-(1,3-Phenylene)diacetic acid
OR350319-25G
APOSOR350319-25GEA 149 EUR InStock
APOSOR350319-25G
Acide 1,3-phénylenediacetique
Acide 1,3-phénylenediacetique
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004341
Numéro CAS: 19806-17-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité