(R)-4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, (R)-(+)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
OR350338-25G
APOSOR350338-25GEA 58 EUR InStock
APOSOR350338-25G
(R)-4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
(R)-4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Formule: C₆H₁₁ClO₂
MW: 150,60 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00273371
Numéro CAS: 57044-24-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité