Sodium-6,7-dihydroxynaphthalene-2-sulphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR350345-100G
APOSOR350345-100GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR350345-100G
Sodium-6,7-dihydroxynaphthalene-2-sulphonate
Sodium-6,7-dihydroxynaphthalene-2-sulphonate
Formule: C₁₀H₈O₅S
MW: 262,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004074
Numéro CAS: 135-53-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité