2-sec-Butyl-3-méthoxypyrazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(sec-Butyl)-3-methoxypyrazine
OR350347-25G
APOSOR350347-25GEA 159 EUR InStock
APOSOR350347-25G
2-sec-Butyl-3-méthoxypyrazine
2-sec-Butyl-3-méthoxypyrazine
Formule: C₉H₁₄N₂O
MW: 166,2203 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006136
Numéro CAS: 24168-70-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité