(S)-4-(4-Aminobenzyl)oxazolidin-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR350358-25G
APOSOR350358-25GEA 81.5 EUR InStock
APOSOR350358-25G
(S)-4-(4-Aminobenzyl)oxazolidin-2-one
(S)-4-(4-Aminobenzyl)oxazolidin-2-one
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411476
Numéro CAS: 152305-23-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité