(S)-N6-Propyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole-2,6-diamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-N6-Propyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazole-2,6-diamine, Pramipexole
OR350364-1G
APOSOR350364-1GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR350364-1G
(S)-N6-Propyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole-2,6-diamine 98%
(S)-N6-Propyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole-2,6-diamine
Formule: C₁₀H₁₇N₃S
MW: 211,327 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00869076
Numéro CAS: 104632-26-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité