1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethane
Fournisseur: Apollo Scientific
OR350366-100G
APOSOR350366-100GEA 78.6 EUR InStock
APOSOR350366-100G
1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethane
1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethane
Formule: C₂₀H₁₈O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012180
Numéro CAS: 27955-94-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité