4-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR350393-10G
APOSOR350393-10GEA 105 EUR InStock
APOSOR350393-10G
4-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid 95%
4-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₅BO₂Si
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00093348
Numéro CAS: 17865-11-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité