Tris(4-nitrophenyl)amine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR350395-100G
APOSOR350395-100GEA 163 EUR InStock
APOSOR350395-100G
Tris(4-nitrophenyl)amine
Tris(4-nitrophenyl)amine
Formule: C₁₈H₁₂N₄O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024636
Numéro CAS: 20440-93-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité