Ethyl 6-amino-5-chloropyrimidine-4-carboxylate ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR350472-250MG
APOSOR350472-250MGEA 183 EUR InStock
APOSOR350472-250MG
Ethyl 6-amino-5-chloropyrimidine-4-carboxylate ≥98%
Ethyl 6-amino-5-chloropyrimidine-4-carboxylate
Formule: C₇H₈ClN₃O₂
MW: 201,61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22576178
Numéro CAS: 1097250-86-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité