3-Cyano-7-éthoxycoumarine 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR351016-250MG
APOSOR351016-250MGEA 571 EUR InStock
APOSOR351016-250MG
3-Cyano-7-éthoxycoumarine 98+%
3-Cyano-7-éthoxycoumarine
Formule: C₁₂H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00467359
Numéro CAS: 117620-77-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité