7-Diethylamino-3-formylcoumarin
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 7-(Diethylamino)-2-oxo-2H-chromene-3-carbaldehyde
OR351018-250MG
APOSOR351018-250MGEA 116 EUR InStock
APOSOR351018-250MG
7-Diethylamino-3-formylcoumarin
7-Diethylamino-3-formylcoumarin
Formule: C₁₄H₁₅NO₃
MW: 245,274 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00438856
Numéro CAS: 57597-64-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité