Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

5-Bromo-2-chloropyrimidine 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR3560-25G OR3560-100G OR3560-500G
APOSOR3560-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3560-25G APOSOR3560-100G APOSOR3560-500G
5-Bromo-2-chloropyrimidine 98%
5-Bromo-2-chloropyrimidine


Formule: C₄H₂BrClN₂
MW: 193,43 g/mol
Point d'ébullition: 95 °C/15mmHg
Point de fusion: 73…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00483232
Numéro CAS: 32779-36-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité