5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3580-5G
APOSOR3580-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3580-5G
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₂BrClN₂O₂
MW: 237,44 g/mol
Point de fusion: 65…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00222270
Numéro CAS: 67443-38-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité