2-Methoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-Methoxy-3-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-pyridine, 2-Methoxy-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR360013-5G
APOSOR360013-5GEA 102 EUR InStock
APOSOR360013-5G
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₈BNO₃
MW: 235,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663507
Numéro CAS: 532391-31-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité