5-Cyano-2-methoxyphenylboronic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (5-Cyano-2-methoxyphenyl)boronic acid
OR360058-1G
APOSOR360058-1GEA 112 EUR InStock
APOSOR360058-1G
5-Cyano-2-methoxyphenylboronic acid 95+%
5-Cyano-2-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₈BNO₃
MW: 176,97 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06801691
Numéro CAS: 612833-37-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité