1-Cyclopentenylboronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR360110-5G
APOSOR360110-5GEA 94.5 EUR InStock
APOSOR360110-5G
1-Cyclopentenylboronic acid pinacol ester
1-Cyclopentenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₉BO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08669391
Numéro CAS: 287944-10-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité