3-((Dimethylamino)methyl)phenylboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(N,N-Dimethylaminomethyl)phenylboronic acid
OR360120-1G
APOSOR360120-1GEA 106 EUR InStock
APOSOR360120-1G
3-((Dimethylamino)methyl)phenylboronic acid 95%
3-((Dimethylamino)methyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₄BNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 819849-22-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité