3-Ethylphenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR360133-1G
APOSOR360133-1GEA 104 EUR InStock
APOSOR360133-1G
3-Ethylphenylboronic acid 97%
3-Ethylphenylboronic acid
Formule: C₈H₁₁BO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06657721
Numéro CAS: 90555-65-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité