1-N-Boc-pyrrolidin-2-ylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR360152-5G
APOSOR360152-5GEA 72.7 EUR InStock
APOSOR360152-5G
1-N-Boc-pyrrolidin-2-ylboronic acid 97%
1-N-Boc-pyrrolidin-2-ylboronic acid
Formule: C₉H₁₈BNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02183523
Numéro CAS: 149682-75-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité