2,4-Dimethoxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2,4-Dimethoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR360230-5G
APOSOR360230-5GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR360230-5G
2,4-Dimethoxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
2,4-Dimethoxyphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₁BO₄
MW: 264,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06795688
Numéro CAS: 214360-69-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité