3-Butoxyphenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Butoxybenzeneboronic Acid
OR360240-25G
APOSOR360240-25GEA 119 EUR InStock
APOSOR360240-25G
3-Butoxyphenylboronic acid 97%
3-Butoxyphenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₅BO₃
MW: 194,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427053
Numéro CAS: 352534-81-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité