3-Pyrrolidinophenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Pyrrolidino)phenylboronic acid
OR360259-250MG
APOSOR360259-250MGEA 79.9 EUR InStock
APOSOR360259-250MG
3-Pyrrolidinophenylboronic acid 97%
3-Pyrrolidinophenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₄BNO₂
MW: 191,035 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095125
Numéro CAS: 659731-18-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité