2-Amino-4-methyl-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-4-methylpyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 4-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-amine, 4-Methyl-2-aminopyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester
OR360325-250MG
APOSOR360325-250MGEA 40.6 EUR InStock
APOSOR360325-250MG
2-Amino-4-methyl-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 95+%
2-Amino-4-methyl-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₈BN₃O₂
MW: 235,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18072554
Numéro CAS: 944401-55-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité