1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Phenylpyrazole-4-carboxaldehyde, 1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
OR3604-1G
APOSOR3604-1GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR3604-1G
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,18 g/mol
Point de fusion: 84…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179568
Numéro CAS: 54605-72-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité