Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acrylamide 95+%

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acrylamide, 2-(3-Acrylamidophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Acrylamidophenylboronic acid Pinacol ester

OR360628-1G
APOSOR360628-1GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR360628-1G
N-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acrylamide 95+%
N-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acrylamide


Formule: C₁₅H₂₀BNO₃
MW: 273,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22493996
Numéro CAS: 874363-18-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité