Benzofuran-7-boronic acid, pinacol ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Benzofuran-7-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR360666-250MG
APOSOR360666-250MGEA 116 EUR InStock
APOSOR360666-250MG
Benzofuran-7-boronic acid, pinacol ester 97%
Benzofuran-7-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₇BO₃
MW: 244,094 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13810042
Numéro CAS: 1192755-14-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité